Learn More
Thermo Scientific™ Kinase buffer I (5X)
For cellular and molecular biology applications
41.20€ - 60.00€
Specifica
Componenti 100mM Tris-HCl 100, 50mM magnesium chloride, 5mM dithiothreitol, and 5mM sodium orthovanadate, pH 7.4.
Content And Storage Ambient temperatures
Product Type Kinase buffer I (5X)
Forma Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15444449
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J61967.AK
250 mL
60.00€
250mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15434449
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J61967.AE
100 mL
41.20€
100mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Formulation: 100mM Tris-HCl 100, 50mM magnesium chloride, 5mM dithiothreitol, and 5mM sodium orthovanadate, pH 7.4
Specifica
Specifica
100mM Tris-HCl 100, 50mM magnesium chloride, 5mM dithiothreitol, and 5mM sodium orthovanadate, pH 7.4.
Ambient temperatures
Kinase buffer I (5X)
Liquid
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only