Learn More
Thermo Scientific™ Kinase buffer II (5X)
For cellular and molecular biology applications
44.80€ - 65.60€
Specifica
Componenti | 100mM MOPS, 50mM magnesium acetate, 5mM DTT 5, 5mM EDTA, 25mM beta glycerophosphate, and 5mM sodium orthovanadate, pH 7.4 |
---|---|
Content And Storage | Ambient temperatures |
Product Type | Kinase buffer II (5X) |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15463059
|
Thermo Scientific™
J60269.AE |
100 mL |
44.80€
100mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15473059
|
Thermo Scientific™
J60269.AK |
250 mL |
65.60€
250mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Formulation: 100mM MOPS, 50mM magnesium acetate, 5mM DTT 5, 5mM EDTA, 25mM beta glycerophosphate, and 5mM sodium orthovanadate, pH 7.4
Specifica
100mM MOPS, 50mM magnesium acetate, 5mM DTT 5, 5mM EDTA, 25mM beta glycerophosphate, and 5mM sodium orthovanadate, pH 7.4 | |
Ambient temperatures | |
Kinase buffer II (5X) | |
Liquid |
For Research Use Only