Learn More
Kinematica Polytron™ Homogenizer Generator Tool
Codice prodotto. 11837194 Sfoglia Tutto Kinematica Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Polytron™ generators
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11837194 Polytron™ generators Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11837194 Fornitore Kinematica N. del fornitore 11090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    169.00€ / pezzi 1
    Risparmia 10.00€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Designed for quick and easy service of Polytron™ generators.
  • Fits all Polytron™ generators between 5 and 60 mm
  • Precision made by skilled Swiss craftsmen
Specifica
Descrizione Homogenizer tool
Da utilizzare con (applicazione) Changing rotors on homogenizers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Polytron™ generators