Learn More
Kinematica™ Polytron™ PT1200E Handheld Homogenizer
Codice prodotto. 10273722
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
0 to 25,000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed unitSize
10273722 0 to 25,000 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10273722 Fornitore Kinematica™ N. del fornitore 11010025
This ergonomic handheld homogenizer is lightweight and therefore ideal for rapid turn-around of smaller sample volumes. For sample volumes 0.05 ml to 250 ml.
  • Design ergonomico per movimenti ripetitivi e uso prolungato
  • Omogeneizzazione di tessuti vegetali e animali
  • Motore da 100 W con alimentazione di sicurezza, controllo della velocità con la punta delle dita a 25,000 giri/min
  • Sistema di innesto rapido che semplifica la sostituzione dei generatori
  • Linea completa di generatori in acciaio inox e monouso
  • Per campioni fino a 250 ml
Specifica
Product Type Drive Unit
Speed 0 to 25,000 rpm
Wattage 100 W
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Intervallo volume (sistema metrico) 0.05 to 250 mL
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Larghezza (sistema metrico) 55 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la polverizzazione di tessuti animali e vegetali, grano e semi, estrazione del suolo, estrazione di DNA/RNA, preparazione dei campioni Karl Fischer, scienze alimentari, tossicologia
Modello PT 1200E
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C
Peso (sistema metrico) Drive: 440 g, power supply: 310 g