Learn More
Kinesin 5A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA520421
Codice prodotto. 12818602
  • 560.00€ / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A suggested positive control is K562 cell lysate. PA5-20421 can be used with blocking peptide PEP-0538.
This gene encodes a member of the kinesin family of proteins. Members of this family are part of a multisubunit complex that functions as a microtubule motor in intracellular organelle transport. Mutations in this gene cause autosomal dominant spastic paraplegia 10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spécification
Kinesin 5A
Polyclonal
Unconjugated
KIF5A
D10Bwg0738e; D12S1889; Khc; Kiaa4086; Kif5; Kif5a; kif5a {ECO:0000312; KIF5A variant protein; kinesin family member 5A; kinesin heavy chain isoform 5A; kinesin heavy chain isoform 5A; kinesin heavy chain; kinesin heavy chain neuron-specific 1; kinesin, heavy chain, neuron-specific; Kns; mKIAA4086; MY050; Neuronal kinesin heavy chain; NKHC; Nkhc1; RGD:1303035}; SPG10
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16572, 314906, 3798
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P33175, Q12840, Q6QLM7
KIF5A
A 20 amino acid peptide from near the center of human KIF5.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis