Learn More
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Codice prodotto. 15865524
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
5 μm
10 μm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
15865524 5 μm 15 mm pezzi 20
15885534 5 μm 35 mm pezzi 20
15875524 10 μm 15 mm pezzi 20
15895534 10 μm 35 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15865524 Fornitore Diba N. del fornitore 006FR1505
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application.
Match the column ID to select the correct frit.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) frit 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) frit 15 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Empty Glass Chromatography Columns
Materiale PTFE
Porosità 5 μm
Size 15 mm
Tipo Universal Frit