Learn More
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Codice prodotto. 15895534
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
5 μm
10 μm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
15895534 10 μm 35 mm pezzi 20
15865524 5 μm 15 mm pezzi 20
15885534 5 μm 35 mm pezzi 20
15875524 10 μm 15 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15895534 Fornitore Diba N. del fornitore 006FR3510
Spedizione stimata: 12-03-2027
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application.
Match the column ID to select the correct frit.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) frit 1.3 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.3 in.
Diametro (sistema metrico) frit 35 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Empty Glass Chromatography Columns
Materiale PTFE
Porosità 10 μm
Size 35 mm
Tipo Universal Frit