Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Codice prodotto. 10357939 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KingFisher Apex
KingFisher Flex
Per l'uso con KingFisher Flex, Apex e Presto
Quantità:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
80/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 48
pezzi 50
pezzi 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Quantità Dimensione della confezione
10357939 Per l'uso con KingFisher Flex, Apex e Presto 48/Cs. pezzi 48
16532452 KingFisher Apex 50/Cs. pezzi 50
12613126 KingFisher Flex 100/Cs. pezzi 100
12603126 KingFisher Flex 80/Cs. pezzi 80
17160069 KingFisher Apex 100/Cs. pezzi 100
17180069 KingFisher Apex 48/Cs. pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10357939 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 97002540
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher consumables designed specifically for use with the KingFisher Flex, Duo Prime, and Presto instruments.
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher Plastics designed specifically for use with the KingFisher Flex, Duo Prime, Presto and Apex instruments. KingFisher instruments utilize disposable plastic plates and tip combs made of polypropylene, which are ideal for magnetic particle processing due to their low binding affinity for biomolecules. Both the yield and quality of the isolated protein or nucleic acid are significantly improved with special plates and tip combs designed for KingFisher systems.
Per l'impiego con: piastre Thermo Scientific™ KingFisher™ a 24 pozzetti profondi, piastre Thermo Scientific™ Microtiter™ a 96 pozzetti profondi, piastre KingFisher a 96 pozzetti e piastre rigide per PCR con bordo alto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type 96-well Plate
Formato 96 Deep-well Plate
Capacità 96 Samples
Content And Storage KingFisher 96 microplate (200μL) (for Flex and Presto)
*Note: Only works with KingFisher™ Flex 96 Heating Block (Cat. No. 24075420). Not to be used with KingFisher™ Flex 96 Deep-Well Heating Block (Cat. No. 24075430).
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con KingFisher Flex, Apex e Presto
Quantità 48/Cs.
Forma pozzetto Conical
N. di pozzetti 96
Codice a barre No
Sterilità Non-sterile
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.