Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System
Codice prodotto. 15891647 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
24 DW head and heating block
24 Deep Well head
96 DW head
96 DW head and heating block
KF Presto with 24 DW head
KF Presto with 96 DW head
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
200 to 5000 μL
50 to 1000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Volume (sistema metrico) di lavorazione Dimensione della confezione
15891647 KF Presto with 24 DW head 200 to 5000 μL Pezzo
15881647 KF Presto with 96 DW head 50 to 1000 μL Pezzo
15831647 96 DW head 50 to 1000 μL Pezzo
15841647 96 DW head and heating block 50 to 1000 μL Pezzo
15851647 24 Deep Well head 200 to 5000 μL Pezzo
15861647 24 DW head and heating block 200 to 5000 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15891647 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5400840
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use the Thermo Scientific KingFisher Presto as part of an automated purification system with a liquid handler for plate filling in high-throughput laboratories.
Use the Thermo Scientific KingFisher Presto as part of an automated purification system with a liquid handler for plate filling in high-throughput laboratories. Utilizing proven KingFisher magnetic particle-based technology, the KingFisher Presto provides high-quality yields of target nucleic acids and proteins for biopharma, biotech and research.
Features:
• Purify 96 or 24 samples at a time
• Volume range of 50–5000 μL
• Minimized size for easy fitting to automation systems
• Heating capability for application requiring elevated temperatures
• Easy connection to several liquid handling instruments
• Flexible system for wide variety of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type KF Presto with 24 DW head
Volume (sistema metrico) di lavorazione 200 to 5000 μL
Temperatura di riscaldamento From +5°C above ambient temperature to 115°C
Campioni per analisi 24
Tipo di piastra 24 DW
Profondità (sistema imperiale) 18.3 in.
Profondità (sistema metrico) 465 mm
Altezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Peso (sistema imperiale) 52.9 lb.
Peso (sistema metrico) 24 kg
Larghezza (sistema imperiale) 14.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 360 mm