Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispensers
Codice prodotto. 11536914
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11536914 3 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11536914 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05476007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    52.66€ / pezzi 1
    Risparmia 31.34€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dispenser head with bottle (1 l)
  • Complete
  • Ground joint connection: NS 29/32
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Include Bottle 1 L
Materiale Glass
Giunto rastremato standard NS 29/32