Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Kipp Dispensers
Codice prodotto. 10303391
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10303391 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10303391 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05476028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    66.48€ / pezzi 1
    Risparmia 31.52€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
Dispenser head with bottle
  • With 1 L bottle
  • Ground joint connection: NS 29/32
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 1