Learn More
KIR2DL1/KIR2DS5 Antibody (Innate patent anti-KIR2DL), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30147218 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30147218 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30147218 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP328027CL1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human Monoclonal Antibody
KIR2DL1/KIR2DS5 Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL1/KIR2DS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene KIR2DL1/KIR2DS5
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone Innate patent anti-KIR2DL
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene CD158a
Specie ospite Human
Immunogeno KIR2DL1/ CD158a
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3802
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG1