Learn More
KIR2DL4/CD158d Antibody (2H6), DyLight 594, R&D Systems™
Codice prodotto. 18444057 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18444057 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18444057 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP104312DL594
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KIR2DL4/CD158d Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL4/CD158d in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene KIR2DL4/CD158d
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 2H6
Coniugato DyLight 594
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene 103AS, 15.212, CD158 antigen-like family member D, CD158d antigen, CD158DKIR103ASKiller cell inhibitory receptor 103AS, G9P, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 4, killer Ig receptor, KIR103, KIR-103AS, MHC class I NK cell receptor KIR103AS, natural killer cell inhibitory receptor, NK cell receptor
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human KIR2DL4/CD158d (44-202 aa) purified from E. coli
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3805
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus