Learn More
KIR3DL2/CD158k Antibody (539304), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620840 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620840 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620840 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB2878I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.55€
    760.20€ / 0.1mL
    Risparmia 118.35€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KIR3DL2/CD158k Monoclonal specifically detects KIR3DL2/CD158k in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene KIR3DL2/CD158k
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 539304
Coniugato Janelia Fluor 549
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL2, CD158K, killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, long cytoplasmic tail, 2, NKAT4, NKAT-4, NKAT4B, p140
Specie ospite Mouse
Immunogeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR3DL2/CD158k, Accession # P43630
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3812
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus