Learn More
Abnova™ KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Codice prodotto. 12832263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12832263 100 μL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12832263 Fornitore Abnova™ N. del fornitore CL01.0701.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    37.20€ / 100mL
    Risparmia 37.80€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni BC007312.1
Peso molecolare Theoretical M.W. 24.2kDa
Plasmide pCMV-KIRREL2 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KIRREL2 antibody (Mfr. No. H00084063-B01) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gadolinium standard solution 10 µg/ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid