Learn More
Invitrogen™ KIRREL3 Monoclonal Antibody (04)
Codice prodotto. 15454875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15454875 100 μL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15454875 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore 042591.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Mouse Monoclonal Antibody
This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Rat KIRREL3/NEPH2.
The protein encoded by this gene is a member of the nephrin-like protein family. These proteins are expressed in fetal and adult brain, and also in podocytes of kidney glomeruli. The cytoplasmic domains of these proteins interact with the C-terminus of podocin, also expressed in the podocytes, cells involved in ensuring size- and charge-selective ultrafiltration. The protein encoded by this gene is a synaptic cell adhesion molecule with multiple extracellular immunoglobulin-like domains and a cytoplasmic PDZ domain-binding motif. Mutations in this gene are associated with several neurological and cognitive disorders. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene KIRREL3
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 04
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with no preservative
Gene KIRREL3
N. accesso geni 0
Alias gene 1500010O20Rik; 2900036G11Rik; Kiaa1867; kin of IRRE like 3 (Drosophila); Kin of irregular chiasm-like protein 3; kin of IRRE-like protein 3; KIRRE; KIRREL3; membrane protein mKirre; mKIAA1867; mKirre; MRD4; NEPH2; nephrin-like 2; nephrin-like protein 2; PRO4502; Processed kin of IRRE-like protein 3; SST4; UNQ5923/PRO4502/PRO19814; X kin of IRRE like 3
Simboli geni KIRREL3
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant Rat KIRREL3/NEPH2 protein.
Metodo di purificazione Protein A
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 315546
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1