Descrizione
- Evita di acquistare diversi tipi di panni per la pulizia della cucina: la corposa struttura a base di cotone di questi panni ti aiuterà a gestire ogni situazione
- Pulisci efficacemente e in sicurezza le superfici calde con questi panni per pulizia resistenti al calore
- Migliora la sostenibilità delle operazioni con un prodotto biologico al 100% [50244011]
- Grazie alle buone capacità di assorbenza, consentono di raccogliere più rapidamente perdite o fuoriuscite di liquidi
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Cloth |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.34 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 41.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.98 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.5 cm |
| Colore | White |
| Quantità confezione | 300/Cs. |
| Strato | 1-ply |