Learn More
Kjeldahl 4% Boric Acid Solution, without Indicator, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 15968866 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15968866 1 L 1L
15978866 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15968866 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore K/0205/15
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Premade 4% boric acid solution for nitrogen determination by Kjeldahl method.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio HDPE Plastic Bottle
Intervallo percentuale saggio 3.9 - 4.1%
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid