Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kjeldahl Flask
Codice prodotto. 10529791
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10529791 500 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10529791 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03052958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    808.00€
    549.17€ / pezzi 10
    Risparmia 258.83€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Include With Conical Joint and Inscription Label
Diametro (sistema metrico) esterno 101 mm