Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Flasks
Codice prodotto. 10315361
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
750 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10315361 250 mL pezzi 10
10264621 100 mL pezzi 10
10420323 750 mL pezzi 10
10570112 50 mL pezzi 10
10604392 1 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10315361 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 03052949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    512.74€ / pezzi 10
    Risparmia 242.26€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • For the determination of nitrogen in organic compounds
  • With center neck
  • With conical joint and inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Giunto rastremato standard NS 29/32
Diametro (sistema metrico) esterno 81 mm
Quantità 10/Pk.