Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Flasks
Codice prodotto. 10604392
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
750 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10604392 1 L pezzi 10
10315361 250 mL pezzi 10
10264621 100 mL pezzi 10
10420323 750 mL pezzi 10
10570112 50 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10604392 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 03052970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    798.60€ / pezzi 10
    Risparmia 381.40€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • For the determination of nitrogen in organic compounds
  • With center neck
  • With conical joint and inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Giunto rastremato standard NS 29/32
Diametro (sistema metrico) esterno 126 mm
Quantità 10/Pk.