Learn More
Kjeldahl Reagent 4%, Reagecon™
Codice prodotto. 11924357 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11924357 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11924357 Fornitore Reagecon N. del fornitore BOA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    119.08€ / 5L
    Risparmia 6.92€
    5% Sconto