Learn More
Kjeldahl Selenium Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Eq. Of 0.05g Selenium, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10784181 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 kg
1 kg
Dimensione della confezione:
0.50kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10784181 1 kg 1kg
10375900 0.5 kg 0.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10784181 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore K/0150/81
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Kjeldahl Selenium Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Eq. Of 0.05g Selenium, Fisher Chemical, Quantity: 1kg, Gray, MDL Number: 147338, Packaging: Plastic powder jar, Physical Form: Solid | CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Kjeldahl Selenium Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Eq. Of 0.05g Selenium, Fisher Chemical, Quantity: 1kg, Gray, MDL Number: 147338, Packaging: Plastic powder jar, Physical Form: Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-49-2
Formula molecolare Se
Molecular Weight (g/mol) 78.97
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name selenium
SMILES [Se]
Specifica
Colore Gray
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 1 kg
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Kjeldahl catalyst tablets Selenium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium