Learn More
Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
Codice prodotto. 10438552 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10438552 1 kg Flacone in plastica 1kg
11984231 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10438552 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 243920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    204.00€ / 1kg
    Risparmia 16.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7782-49-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
CAS 7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Numero MDL MFCD00147338
Identificativo prodotto
  • Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.