Description
- The addition of a suitable catalyst, along with high temperatures, influences the speed and the efficiency of mineralization in Kjeldahl analyses.
- Achieving the highest level of performance in a wide range of Kjeldahl applications is now possible with genuine catalyst tablets.
- The use of catalysts is now recognized and officially accepted by the major standards such as AOCS, AOAC, AACC and ISO to accelerate Kjeldahl digestion.
- KjTabs™ VCM consist of accurately pre-dosed tablets composed of sulfate, to increase the boiling point of sulphuric acid, plus Copper (Cu) as metal salt to accelerate the mineralization process.
- Universally applicable, with a low copper content 3.5g K2SO4 + 0.1g CuSO4 x 5H2O 1000 pcs.
- Most suitable choice when performing Kjeldahl analysis in a great variety of industries such as food and beverage, agriculture, environmental, chemical and petrochemical:
- Protein determination in Nuts and Nut Products (almonds, nuts, hazelnuts, coconuts), grains and cereals
- N/Protein determination in flour (soya beans and lupins)
- Crude protein determination in meat and meat products
- Protein determination in compressed and granular yeast
- Protein determination in sugar, syrup, molasses
- Protein determination in wheat spaghetti and macaroni, egg pasta
- Nitrogen content determination in urea
- Total nitrogen determination in water
- Nitrogen content determination in raw natural rubber and rubber latex
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | VCT |
| Colore | White |
| Quantità | 1000/Pk., 1000 Pc./Box |
| Imballaggio | Metal Tin |
| Grado | Reagent |
Safety and Handling
Product Identifier
- KJTABS VCT
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH212-Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo le normativelocali, regionali,nazionali e internazionali.