Learn More
KKL-10, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476347
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16476347 5 mg -
16440017 50 mg 50mg
16403628 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16476347 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101865
MedChemExpress KKL-10 is a small-molecule ribosome rescue inhibitor with broad-spectrum antimicrobial activity against bacteria.
KKL-10 is a small-molecule ribosome rescue inhibitor with broad-spectrum antimicrobial activity against bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico KKL-10
Forma fisica Solid
CAS 952849-76-2
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H10BrN3O2S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 2.78 mg/mL (7.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)S1)NC2=NN=C(C3=CC=C(C)C=C3)O2
Molecular Weight (g/mol) 364.22
Peso formulazione 364.22
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only