Learn More
KKL-35, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486347
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16486347 5 mg -
16480929 1 mg 1mg
16413628 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16486347 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101866
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
MedChemExpress KKL-35 is a trans-translation tagging reaction inhibitor with an IC50 of 0.9 μM.
KKL-35 is a trans-translation tagging reaction inhibitor with an IC50 of 0.9 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico KKL-35
CAS 865285-29-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H9ClFN3O2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 6.25 mg/mL (19.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NN=C(C2=CC=C(F)C=C2)O1)C3=CC=C(Cl)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 317.7
Peso formulazione 317.7
Percent Purity 95.88%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only