Learn More
Tocris Bioscience™ KL 001
Codice prodotto. 30001647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001647 50 mg 50mg
30001627 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001647 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 4685/50
Cryptochrome protein stabilizer; lengthens circadian period
Cryptochrome protein (CRY) stabilizer; blocks proteasome-mediated degradation of CRY1 and CRY2. Lengthens circadian period in mouse NIH-3T3 fibroblasts without altering casein kinase activity. Represses glucagon-induced hepatic gluconeogenesis through the induction of Pck1 and G6pc expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 309928-48-1
Formula molecolare C21H22N2O4S
Specifica
Materiale o nome chimico KL 001
Quantità 50 mg
Peso formulazione 398.48
Purezza >98%
Peso molecolare 398.477