Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Illuminatore a LED KL 1600
Codice prodotto. 12626203 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di lampadina:
Multiple LEDs
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di lampadina Dimensione della confezione
12626203 Multiple LEDs Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12626203 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 150600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    966.22€
    790.00€ / pezzi 1
    Risparmia 176.22€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A multiple LED driven light source to provide an attractive alternative to conventional halogen cold light sources. Brightness is equivalent to a 150-watt halogen lamp and therefore ideal as a powerful illumination system for the requirements of all modern stereo microscopes.
  • 680 Lm lightflux.
  • Slim ergonomical design.
  • Patented white light engine.
  • Continuous dimming from 0 to 100%.
  • Two-position filter slider.
  • Wide range power supply.
  • Country specific power cord must be ordered separately.
  • Fiber optic flexible or gooseneck light guides or ringlights or lightlines need to be ordered separately.
Specifica
Tipo Illuminatore
Tipo di lampadina Multiple LEDs
Certificazione/Conformità CE Certified, B EMC-Class
Dimensioni (L x P x A) 114 x 231 x 137 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks, Lightlines or Ringlights with active lightguide diameter of max. 9 mm
Frequenza 47/63 Hz
Altezza (sistema imperiale) 5.4 in.
Altezza (sistema metrico) 137 mm
Include Power Supply without Power Cord
Durata utile della lampada 50,000 Hours
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Tipo di illuminazione LED
Tensione 90/264 V
Larghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 231 mm