Learn More
Edmund Buhler KL 2 Dual-Action Shaker
Codice prodotto. 10449882
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
30 to 420 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
10449882 30 to 420 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10449882 Fornitore Edmund Buhler N. del fornitore 6115 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00€
    1677.83€ / pezzi 1
    Risparmia 237.17€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Versatile shaker and accessory platform with 3 clamping rollers and anti-slip mat, ideal for use in medical diagnostics, haemotology, for cell cultivation or analysis.
  • Shaker and accessory platform with 3 clamping rollers and anti-slip mat
  • Mini shaker which can be switched between orbital and reciprocating motions
  • Reciprocat.motion speed: 30 - 420 rpm
  • Platform:300 x 300mm with Attachment System With 3 Clamping Rollers
    • Includes flask attachment system with 3 clamping rollers
    • Versatile, for use in medical diagnostics, haemotology, for cell cultivation or analysis
Specifica
Intervallo di velocità 30 to 420 rpm
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 455 mm
Larghezza (sistema metrico) 355 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 13.5 kg
Modello KL 2
Intervallo di umidità 85%
Include Clamping strip h 0050 118, Clamping strip v 0050 477, Cramp strip 0050 206, Spring strip 0050 207, Test tube rack with 68 drillings à 14mm dia., Test tube rack with 44 drillings à 16mm dia., Test tube rack with 44 drillings à 18mm dia., Test tube rack with 14 drillings à 30mm dia.
Intervallo temporizzatore 0 to 120min.