Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 300 LED Cold Light Source
Codice prodotto. 12599816 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo (lux):
80 Lm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo (lux) Dimensione della confezione
12599816 80 Lm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12599816 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 120300
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Innovative fiber optic LED Light Source uses cold light to illuminate all types of objects in life sciences and industrial applications. The brightness equivalent to a 30-watt halogen lamp is ideal as a standard illumination system for the requirements of routine inspections and education.
  • 80 Lm lightflux.
  • No fan, silent operation.
  • Compact ergonomical design.
  • Mountable direct to the stand or pillar.
  • Adaptors for all stands plus stand-alone version available.
  • Mounting bracket need to be ordered separately.
  • Wide range power supply included with international clip plug system.
  • Fiber optic light guides or ringlights need to be ordered separately.
Specifica
Tipo Cold Light Source
Certificazione/Conformità CE Certified, B EMC-Class
Dimensioni (L x P x A) 107 x 114 x 61 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks or Ringlights with active lightguide diameter of max. 6 mm
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Include Wide range power supply with international clip plug system
Durata utile della lampada 50,000 Hours
Lunghezza (sistema imperiale) 4.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 107 mm
Tipo di illuminazione 1 High Power LED white
Intervallo (lux) 80 Lm
Tensione 100/240 V
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 114 mm