Learn More
Novus Biologicals™ KLC4 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18430879 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18430879 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18430879 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00089953T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio KLC4
Sinonimo bA387M24.3, kinesin light chain 4, kinesin-like 8, Kinesin-like protein 8, KLC 4, KNSL8, MGC111777
Simbolo del gene KLC4