Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitiser
Codice prodotto. 15688740
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 x 1.2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15688740 4 x 1.2 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15688740 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 6383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    73.87€ / pezzi 4
    Risparmia 85.13€
    53% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Fortified with emollients and kills up to 99.99% of a wide range of microorganisms. With a dye and fragrance free formulation, this alcohol gel is dermatologically tested. The Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitiser refills are designed for quick and easy installation with a simple push and click.
  • Designed to deliver an unrivalled experience whilst supporting high hand hygiene standards in the workplace.
  • This alcohol hand sanitiser kills up to 99.99% of a wide range of microorganisms.
  • The hand gel is suitable for use in hygiene-critical areas such as healthcare and food processing environments and meets the requirements of the Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012).
  • This Kleenex™ hand sanitiser conforms to EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348, EN1500.
  • The dye and fragrance free formulation of this gel hand sanitiser is dermatologically tested and is fortified with emollients to support frequent use.
  • The hand sanitiser refills are compatible with a range of Aquarius™ hand cleanser dispensers (product codes 6948, 6955, 7124 and 7173).
  • The hand sanitiser gel cassettes are designed for quick and easy installation with a simple push and click.
  • When the alcohol gel cassette is empty, it can be compressed to conserve space and is fully recyclable once the pump is removed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Sanitizer
Colore Clear
Forma Gel
Imballaggio Cassette
Size 4.8 L
Volume (sistema metrico) 4 x 1.2 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • KLEENEX Gel Hand Sanitizer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tetradecanol, ethanol, glycerol