Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Veline facciali Kleenex™ in fibra vergine al 100%
Codice prodotto. 12615636
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
21 x 20 cm
21.5 x 18.6 cm
Quantità confezione:
1080/conf.
Confezione da 100
Dimensione della confezione:
21 SET
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione Dimensione della confezione
12615636 21 x 20 cm 1080/conf. pezzi 12
11725383 21.5 x 18.6 cm Confezione da 100 21 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12615636 Fornitore Kimberly-Clark Professional™ N. del fornitore 8834
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Morbidezza e prestazioni affidabili garantite da Kleenex™, per bagni di uffici e hotel che desiderano mantenere una certa immagine. Le salviette per il viso Kimberly Clark Professional™ Kleenex™ contribuiscono a mantenere tale immagine, promuovendo al contempo l'igiene degli utenti e la cura della persona.
  • Qualità Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salvietta per il viso
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità Certificato FSC
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 21 x 20 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso in servizi igienici molto frequentati dove è necessario un livello elevato di igiene
Quantità confezione 1080/conf.
Strato 2-ply