Learn More
Ansell ActivArmr™ 42-474 Industrial Gloves
Codice prodotto. 12455130 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio
12 paia
72 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12455130 9 1 paio
15692924 9 12 paia
15252349 9 72 paia
12465130 10 1 paio
12600902 10 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12455130 Fornitore Ansell N. del fornitore 42474090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Isolante in feltro non tessuto e una barriera completa contro il calore progettati per la manipolazione intermittente di oggetti fino a 200 °C (400 °F). I guanti Ansell Edmont™ Crusader™ Flex serie 42-474 si possono utilizzare nei settori alimentare, della produzione di vetro e metallo.
  • Offrono un'elevata resistenza a tagli, lesioni minori e abrasioni
  • Migliorano la presa su superfici asciutte e unte
  • Comodi e flessibili: il sudore viene assorbito nel rivestimento non tessuto interno
  • Offre protezione dal calore radiante e dalla manipolazione intermittente di oggetti asciutti e caldi
  • Chiusura polsino di tipo Gauntlet slip-on
  • Non contiene amianto
  • Lunghezza: da 343 a 356 mm/da 13.5 a 14.01 pollici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Chlorinated No
Area rivestita Uncoated
Codice colore Gray
Struttura Knit
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Gray
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finitura esterna No Texture
Latex Free Sì
Materiale Polyester
Product Type Heat-resistant Gloves
Size 9
Stile Clute
Temperatura (sistema imperiale) max 480°F
Temperature (Metric) Max 250°C
EN388 Standard 2241B
Da utilizzare con (applicazione) Press Injection Molding, Testing, Welding
Sesso Unisex
Colore polso guanto Gray
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Colore casco Gray
Materiale rivestimento interno Non- woven Polyester, Polycotton
Rivestimento interno Lined
Modello 42-474
Resistente a Calore
Serie ActivArmr™ 42-474
Stile pollice Straight