Learn More
Ansell ActivArmr™ 42-474 Industrial Gloves
Codice prodotto. 12600902 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio
12 paia
72 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12600902 10 12 paia
12455130 9 1 paio
15692924 9 12 paia
15252349 9 72 paia
12465130 10 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12600902 Fornitore Ansell N. del fornitore 42474100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    210.92€ / 12 paia
    Risparmia 124.08€
    37% Sconto
In stock
Isolante in feltro non tessuto e una barriera completa contro il calore progettati per la manipolazione intermittente di oggetti fino a 200 °C (400 °F). I guanti Ansell Edmont™ Crusader™ Flex serie 42-474 si possono utilizzare nei settori alimentare, della produzione di vetro e metallo.
  • Felt insulation and heat barrier for hot and dry handling (250°C/480°F).
  • Outseam-free two-piece construction for enhanced comfort and flexibility.
  • Bonded nitrile coating provide snag, puncture, abrasion, and cut resistance.
  • Sweat absorbent nonwoven felt liner limits perspiration.
  • Bonded nitrile coating provides additional snag, puncture, cut, and abrasion resistance.
  • Enhanced grip give secure grip in dry or oily conditions.
  • Ideal for use in automotive, chemical, and food processing (indirect contact only).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Chlorinated No
Area rivestita Uncoated
Codice colore Gray
Struttura Knit
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Gray
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finitura esterna No Texture
Latex Free Sì
Materiale Polyester
Product Type Heat-resistant Gloves
Size 10
Stile Clute
Temperatura (sistema imperiale) max 480°F
Temperature (Metric) Max 250°C
EN388 Standard 2241B
Da utilizzare con (applicazione) Press Injection Molding, Testing, Welding
Sesso Unisex
Colore polso guanto Gray
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Colore casco Gray
Materiale rivestimento interno Non- woven Polyester, Polycotton
Rivestimento interno Lined
Modello 42-474
Resistente a Calore
Serie ActivArmr™ 42-474
Stile pollice Straight