Learn More
Kimberly-Clark™ Asciugamani piegati a S Hostess
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12704286
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
41.5 x 21.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
12704286 41.5 x 21.5 cm pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12704286 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 6772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00€
    110.10€ / pezzi 30
    Risparmia 490.90€
    81% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
30 bundles x 94 towels ea.
Perfetti per aree bagno ad alta affluenza nelle scuole e altri edifici pubblici, dove è importante mantenere bassi i costi. Con marchio European Ecolabel.
  • Perfetti per aree bagno ad alta affluenza nelle scuole e altri edifici pubblici, dove è importante mantenere bassi i costi.
  • Combinano la combinano la qualità costante alla praticità e alla convenienza.
  • Con marchio European Ecolabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Salviette per mani
Lunghezza (sistema imperiale) 1.81 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 41.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.23 ft.
Larghezza (sistema metrico) 21.5 cm
Materiale Carta
Colore White
Dimensioni (L x P) 41.5 x 21.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Aree a contatto con gli alimenti e servizi igienici di uffici e hotel che offrono un'immagine di alta qualità, con un'atmosfera di lusso. Asciugatura delle mani rapida e confortevole con un numero minore di fogli poiché più ampi, resistenti e molto assorbenti. Ottime prestazioni anche da bagnati
Quantità confezione 30 Packs x 94 Sheets (2820 Sheets)
Strato A 2 veli