Learn More
Thermo Scientific™ Frammento di Klenow
Klenow Fragment is the Large Fragment of DNA Polymerase exhibiting 5'→3' polymerase, 3'→5' exonuclease (proofreading) activities, but lacking 5'→3' exonuclease activity.
86.00€ - 345.00€
Specifica
Concentrazione | 10 U/µl |
---|---|
Polimerasi | DNA Polymerase I |
Product Type | Klenow Fragment |
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10130800
|
Thermo Scientific™
EP0051 |
10 U/µl | 300 U |
86.00€
300 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10795071
|
Thermo Scientific™
EP0052 |
10 U/μL | 1500 U |
345.00€
1500 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Thermo Scientific Klenow Fragment is the large fragment of DNA polymerase I. It exhibits 5'→3' polymerase activity and 3'→5' exonuclease (proofreading) activity, but lacks 5'→3' exonuclease activity of DNA polymerase I.
Highlights
- Incorporates modified nucleotides (e.g., Cy3-, Cy5-, aminoallyl-, biotin-, digoxigenin- and fluorescently-labeled nucleotides)
- Active in restriction enzyme, PCR, RT, and T4 DNA Ligase buffers
Applications
- DNA blunting by fill-in 3'-overhangs
- Random-primed DNA labeling
- Labeling by fill-in 5'-overhangs of dsDNA
- DNA sequencing by the Sanger method
- Site-specific mutagenesis of DNA with synthetic oligonucleotides
- Second strand synthesis of cDNA
Specifica
10 U/µl | |
DNA Polymerase I | |
Klenow Fragment |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.