Learn More
Ecolab™ Klercide™ Neutral Detergent
Codice prodotto. 15392458
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
15392458 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15392458 Fornitore Ecolab™ N. del fornitore 3078790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.65€
    579.25€ / pezzi 6
    Risparmia 72.40€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The neutral detergent is 0.2 micron filtered then filled and double bagged in a Grade C cleanroom before being terminally sterilised by gamma irradiation
  • The product is a sterile ready-to-use detergent for small and large surfaces.
Specifica
Product Type Neutral Detergent
Sterilità Sterile
Formato Spray
Quantità 6/Cs.
Volume (sistema metrico) 1 L