missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL12/C3IP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30557490 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30557490 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30557490 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346374

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

KLHL12/C3IP1 Polyclonal antibody specifically detects KLHL12/C3IP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene KLHL12/C3IP1
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20-1:200
Formulazione PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias gene C3IP1kelch-like protein 12, CUL3-interacting protein 1, DKIR, FLJ27152, kelch-like 12 (Drosophila), kelch-like protein C3IP1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno kelch-like 12(Drosophila). (Uniprot# Q53G59)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 59349
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.