Learn More
Abnova™ KLHL7 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T03)
Specifications
Specifications
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | KLHL7 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | NM_001031710 |
| Peso molecolare | Theoretical M.W. 66kDa |
| Plasmide | pCMV-KLHL7 full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KLHL7 antibody (Mfr. No. H00055975-B01P) by Western Blot. |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Specie ospite | Human |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 100UL KLHL7 293T Cell Transient Overexpression Lys
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol