missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Klotho-derived peptide 6
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18754514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18754514 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18754514 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 7847/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Wnt/β-catenin signaling inhibitor

Klotho-derived peptide 6 is a β-catenin signaling inhibitor. Binds to and sequesters Wnt ligands in vitro; prevents expression of Wnt1-induced fibronectin and α-smooth muscle action. In an in vivomouse model of diabetic kidney disease, Klotho-derived peptide 6 reduces kidney injury, improves survival and prevents accumulation of fibronectin and collagen IV in glomeruli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene ID (Entrez) 1499
Purezza 0.95
CAS 2102414-23-1
Content And Storage Store at -20°C
Alias gene bCatenin, beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, CTNNB1, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923, Int-1, KL, Wnt1
Peso molecolare MolecularWeight-observed: 3491.87
Quantità 1 mg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.