Descrizione
- Unique design with glass surface
- Brilliant, clear white display
- Illuminated, flat stirring plate
- Key-lock button
- Reverse rotation
- Integrated USB interface (control via labworldsoft and use of Firmware Update Tool)
- Recessed thread for support rod
- Protection class IP42
Specifica
Specifica
| Speed | 10 to 1500 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Glass |
| Capacità | 5 L |
| Display | LED |
| Tensione | 100/240 V |
| Wattage | 0.8 W |
| Dimensioni (L x P x A) | 227 x 153 x 62.5 mm |
| Top Plate Length (Metric) | 140 mm |
| Larghezza piastra superiore (sistema metrico) | 120 mm |
| Vedi altri risultati |