Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Knife
Codice prodotto. 10528301
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
185 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10528301 185 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10528301 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 5210
Spedizione stimata: 03-12-2026
Order Info
LengthMetric
Specifica
Product Type Knife
Tipo di maniglia Plastic
Lunghezza (sistema metrico) lama 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm