Learn More
Gibco™ KnockOut™ DMEM/F-12
Codice prodotto. 12613663 Sfoglia Tutto Gibco Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12613663 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12613663 Fornitore Gibco™ N. del fornitore 12660012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
KnockOut™ DMEM/F-12
Low osmolality medium without L-glutamine or HEPES buffer optimized for the growth of human embryonic and induced pluripotent stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di cellula Stem Cells (Embryonic), Stem Cells (iPS - Induced Pluripotent Stem)
Forma Liquid
Product Type KnockOut DMEM/F-12
Con additivi Phenol Red
Senza additivi No Glutamine, No HEPES
Qualità di produzione cGMP for medical devices, 21 CFR Part 820 and ISO 13485
Linea di prodotti Gibco
Quantità 500 mL
Shipping Condition Room Temperature
Content And Storage Store at 2° to 8°C and protect from light.