Learn More
Cole-Parmer™ Koehler™ Penetrometer Precision Cone
Codice prodotto. 11776089 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Brass/Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11776089 Brass/Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11776089 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5986090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    813.63€ / pezzi 1
    Risparmia 68.37€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
Use these cones penetrometers. Koehler™ Penetrometer Precision Cones feature brass construction with stainless steel tips.
  •  For use with Koehler Penetrometers
  • 102.5g 
  • Conforms to ATSM D217 AND D937 NFT 60132
Specifica
Product Type Penetrometer Precision Cone
Certificazione/Conformità ATSM D217 AND D937 NFT 60132
Materiale Brass/Stainless Steel