Learn More
Wagner Munz™ Banco riscaldante di Kofler
Codice prodotto. 10557411
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
10557411 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10557411 Fornitore Wagner Munz™ N. del fornitore 50400
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Determine the characteristics of a variety of substances with this Kofler hot bench. Wagner Munz™ Kofler Hot Benches allow quick identification of organic substances and features a linear temperature scale adjustment.
  • Kofler Hot Bench
  • Includes: 8 standard substances, a box of seven non-certified standard tubes and a calibration substances set
  • Various characteristics can be observed simultaneously
  • CE marked
Specifica
Product Type Banco riscaldante di Kofler
Tensione 230 V
Wattage 100 w
Accuracy ±1 °C
Profondità (sistema metrico) 10 cm
Requisiti elettrici 230 V/50/60 Hz/100 w
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione della purezza di una sostanza
Altezza (sistema metrico) 14 cm
Include Con 8 sostanze standard con una confezione di sette provette standard non certificate, set di sostanze di calibrazione
Lunghezza (sistema metrico) 43 cm
Temperature Range (Metric) 49 - 260 °C
Peso (sistema metrico) 2.5 kg
Frequenza 50 - 60Hz