Learn More
Koflo Tube Mixer
Codice prodotto. 11794119 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11794119 292 mm Pezzo
11774119 178 mm Pezzo
11764119 190 mm Pezzo
11730029 302 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11794119 Fornitore Koflo N. del fornitore 0466960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    261.66€ / pezzi 1
    Risparmia 37.34€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
  • Able to mix light viscosity to high viscosity components.
  • Accept standard tube fittings.
  • These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
  • Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
  • Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.24 in.
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 292 mm
Materiale Stainless Steel (316)
Tipo Tube Mixer
Da utilizzare con (applicazione) Mixing high-viscosity fluids