Learn More
Kojic acid, 100%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11453352 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11453352 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11453352 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215515701
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Kojic acid
CAS 501-30-4
Colore White
Intervallo percentuale saggio 1
Formula molecolare C6H6O4
Numero MDL MFCD00006580
Quantità 1 g
Sinonimo kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
InChI Key BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
IUPAC Name 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one
Molecular Weight (g/mol) 142.11
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
Peso formulazione 142.1
Forma fisica Crystalline Powder