Specifications
| Materiale o nome chimico | Kojic acid |
| Punto di fusione | 151.0°C to 156.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 18,II,57 |
| Indice di Merck | 15,5365 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone and ethanol;,sparingly soluble in diethyl ether,ethyl acetate,,chloroform and pyridine;,insoluble in benezne |
| Peso formulazione | 142.11 |
| Show More |